フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 026-902-10
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
2 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF02690210-1EA | 4061825041704 |
GF02690210-5EA | 4061825041728 |
GF02690210-10EA | 4061825041698 |
GF02690210-2EA | 4061825041711 |