Merck
GF02225102
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 3.0 mm, size 25 × 25 mm
別名:
FA140550
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 022-251-02
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)