フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 021-427-95
L ×直径
200 mm × 6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF02142795-1EA | 4061825417639 |
GF02142795-2EA | 4061829959609 |
GF02142795-5EA | 4061831010626 |