Merck
GF02023243
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.038 mm, size 610 × 610 mm, clear clear
別名:
ES301238
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 020-232-43
サイズ
610 × 610 mm
厚さ
0.038 mm
clear clear
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)