Merck
GF01787946
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 100 m, temper hard
別名:
FA145116
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 017-879-46
L
100 m
直径
0.5 mm