Merck
GF00803393
イリジウム
wire, 0.25 mm diameter, size 100 mm, purity 99.9%
別名:
IR005121
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ir
CAS番号:
分子量:
192.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 008-033-93
抵抗性
4.71 μΩ-cm
サイズ
100 mm
直径
0.25 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
密度
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI Key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)