特徴
label Ethanol (in English, French, German, Spanish)
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW541VTML
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Featuring patented Driplok vapour venting technology, AZLON® multi-lingual safety venting wash bottles ensure the safe and accurate dispensing of liquids. Available in 11 languages and with 6 solvent labels, you can be sure to find the perfect wash bottle for you.
アプリケーション
Ideal for ethanol dispensing within the laboratory
特徴および利点
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
法的情報
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)