Merck
DWKWGW535VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Ethanol (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
別名:
WGW535VTML
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
特徴
label Ethanol (in English, French, Spanish)
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW535VTML
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Featuring patented Driplok vapour venting technology, AZLON® multi-lingual safety venting wash bottles ensure the safe and accurate dispensing of liquids. Available in 11 languages and with 6 solvent labels, you can be sure to find the perfect wash bottle for you.
アプリケーション
Ideal for ethanol dispensing within the laboratory
特徴および利点
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
法的情報
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)