特徴
label I.M.S (in English, French, Spanish)
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW534PML
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for IMS dispensing within the laboratory
特徴および利点
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)