Merck
DWKWGW532VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Methanol (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
別名:
WGW532VTML
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
特徴
label Methanol (in English, French, Spanish)
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW532VTML
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for methanol dispensing within the laboratory
特徴および利点
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)