物質
low-density polyethylene bottle
orange polypropylene closure
wide-neck
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW448VT
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
特徴および利点
Precision jet tip for fine control
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)