Merck
DWKWGW237PVENT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, red polypropylene closure, capacity 1000 mL
別名:
WGW237PVENT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.43
物質
low-density polyethylene bottle
red polypropylene closure
wide-neck
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon WGW237PVENT
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
特徴および利点
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)