Merck
DWKFDF136A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 500 mL , with +/-5mL tolerance
別名:
FDF136A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
round clear PMP flask
特徴
class A tolerance
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon FDF136A
キャパシティ
500 mL , with +/-5mL tolerance
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特徴および利点
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)