Merck
DWKFDF012N
Azlon Polypropylene Volumetric Flask With PPE Stopper
class B, capacity 25 mL
別名:
FDF012N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
特徴
class B
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Azlon FDF012N
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With an easy to read calibration line, the AZLON® class B volumetric flask is suitable for accurate measuring and is supplied with a polypropylene stopper. Provide a good alternative to glass.
アプリケーション
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特徴および利点
Excellent durability and calibrated to ISO 1042
法的情報
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)