Merck
DWKCTA0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 250 mL
別名:
CTA0250P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NA.54
特徴
class B
graduated
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Azlon CTA0250P
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
特徴および利点
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)