Merck
DWKCTA0010P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
別名:
CTA0010P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NA.54
特徴
class B
graduated
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Azlon CTA0010P
キャパシティ
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
特徴および利点
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)