Merck
DWKBWP0250PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 250 mL
別名:
BWP0250PGRAD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121818
NACRES:
NB.43
物質
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Azlon BWP0250PGRA
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
特徴および利点
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)