物質
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Azlon BWP0060PGRA
キャパシティ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
特徴および利点
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)