Merck
DWKBPB0250P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 250 mL
別名:
BPB0250P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Azlon
保管条件
room temperature
assay range
accuracy: 50 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
特徴および利点
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)