Merck
DWKBGF130P
Azlon Wash Bottles with Integral Spout
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
別名:
BGF130P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.43
物質
low-density polyethylene bottle
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon BGF130P
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Featuring an ergonomic design, this AZLON® wash bottle with integral spout has an integrally moulded dispensing tube which minimises contamination events that occur during filling.
アプリケーション
Ideal for dispensing liquids
特徴および利点
Rectangular design specifically suited for smaller hands
法的情報
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)