Key Documents
DWKBGE830PNC
Azlon Dropper Bottles with spouted closure and cap
round bottom, low-density polyethylene, capacity 250 mL
別名:
BGE830PNC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121819
NACRES:
NB.43
物質
low-density polyethylene
round bottom
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Azlon
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Suitable for as dropping bottle and excellent for dispensing gels
特徴および利点
Pivotting nozzle closure
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)