Merck
DWKBGE242P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 2000 mL
別名:
BGE242P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
キャパシティ:
2000 mL
物質:
translucent high-density polyethylene
特徴:
cap Plug
graduated
包装:
pkg of 5 ea
物質
translucent high-density polyethylene
特徴
cap Plug
graduated
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Azlon
キャパシティ
2000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for storage of liquid and powder samples
特徴および利点
Space saving square design
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)