Merck
DWKBDD340P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 1000 mL
別名:
BDD340P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
polymethylpentene
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Azlon
保管条件
room temperature
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
特徴および利点
Autoclavable to 150°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)