Merck
DWK986731
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined PP cap, glass
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
別名:
986731
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
メーカー/製品名
WHEATON® 986731
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • High-density polyethylene bottle made of low potassium borosilicate glass or polyethylene terephthalate or high-density polyethylene contains white polypropylene screw cap
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Available with cap attached, caps packed separately or without cap
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)