物質
round bottom borosilicate glass
round bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 1000 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
メーカー/製品名
Kimble® 73750-13100
チューブ直径× L
(13 mm) (100 mm)
チューブ直径
(13 mm)
フィッティング
neck (External Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disposable Screw Thread Culture Tubes with Marking Spot
- These culture tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
- Round-bottomed
- Each tube has a chevron marking area
- Supplied without caps
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)