包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 292062803
フィッティング
GL 45 neck
詳細
DURAN® bromobutyl rubber closures provide a gas tight seal for GL 25 or GL 45 glass laboratory bottles. As a material Bromobutyl rubber is essentially impermeable to most gases, and the stopper provides a controlled environment inside the glass bottle for oxygen sensitive materials. Useful for maintaining anaerobic culture conditions. Bromobutyl rubber allows for multiple punctures providing easy access to the contents with a syringe.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)