Merck
DWK258521106
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (45 mL), porosity 1
別名:
258521106
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.43
物質
glass
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 258521106
ディスク直径
45 mm
フラスコ容積
(45 mL)
ポアサイズ
1 porosity
キャパシティ
75 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)