物質
black screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
包装
pkg of 1 packs
メーカー/製品名
Kimble® 2513415-B
フィッティング
thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Closure solution for vials and bottles
特徴および利点
- Economical, one-piece construction
- Unique design provides exceptional sealing properties
- Autoclavable
- Designed from ASTM Specification E982
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)