Key Documents
DWK241704407
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (500 mL), single neck, round bottom frit, neck joint: ST/NS 24/29
別名:
241704407
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass flask
round bottom frit
ジョイント
joint: ST/NS neck24/29
特徴
lid
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241704407
フラスコ容量
(500 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)