Merck
DWK241701307
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (25 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 14/23
別名:
241701307
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass flask
round bottom
ジョイント
joint: ST/NS neck14/23
特徴
lid
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241701307
フラスコ容量
(25 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)