Merck
DWK241254404
Duran® Dropping Funnel
pressure tubing with pressure equalisation tube
, standard ground cone 24/29, stopcock and key retaining device, capacity 500 mL
別名:
241254404
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241254404
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted
特徴および利点
With pressure equalisation tube, standard ground cone, standard ground stopcock and retaining device; cylindrical, with scale, ground joint and pressure equalisation tube
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)