Merck
DWK241242402
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, standard ground cone 19/26, NS stopcock and key retaining device, capacity 100 mL
別名:
241242402
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
cylindrical funnel(s)
特徴
graduated
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 241242402
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted.
特徴および利点
With standard ground joint, standard ground stopcock and retaining device.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)