特徴
graduation: no
包装
pack of 250 ea
pkg of 4 packs
メーカー/製品名
DURAN®
キャパシティ
(2 mL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass 5.1 is more stable than soda-lime glass and is therefore insensitive to rapid temperature changes and chemical stress. Nearly inert borosilicate glass minimizes interactions with the material and reduces the risk of sample contamination. Pasteur pipettes with short or long extended, fine tip (150 and 230 mm). The filling volume is approx. 2 ml. Natural rubber teat can be ordered separately.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)