Key Documents
DWK231884408
Reagent Bottle, Wide Neck
wide-neck
別名:
231884408
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
amber soda-lime glass bottle
wide-neck
ジョイント
Joints ST/NS neck WITH STOPPER (NS 45/27)
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
231884408
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Media preparation and cultivation of light-sensitive media
特徴および利点
A maximum usage temperature of + 100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3., If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck, Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck ;
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)