詳細
Serum Bottles with exceptional wall strength and superior heat and chemical tolerances.
- Ideal for long and short term sample storage, lyophilization and vaccine / injectable drug containers
- Fits most lyophilization applications
- Manufactured from WHEATON 400 borosilicate molded glass that conforms to USP Type I requirements
- Shrink-wrapped partitioned modules reduce breakage
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)