物質
amber bottle
特徴
without cap GLS 80 (without ring)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 218667339
キャパシティ
5000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Preparation of light-sensitive materials, Storage of light-sensitive materials, Transport and shipping of light-sensitive materials,Boro 3.3, plastic coated
特徴および利点
Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck ; Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning; Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease; Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty ; Stability due to the large base area; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; Fired-on, highly durable white ceramic; UV protection up to approx. 500 nm due to external colouration; The only external application of the colour ensures that internal surfaces have standard DURAN® glass properties;
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)