Merck
DWK218035408
Duran® Erlenmeyer Flask
graduated, neck Joints: (GL 32)
別名:
218035408
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
ジョイント
Joints: neck (GL 32)
特徴
graduated
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 218035408
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The flask is suitable for storage, media preparation and cultivation
特徴および利点
Easy mixing due to conical form ; Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content; Fired-on, highly durable white ceramic
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)