Merck
DWK217412407
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
別名:
217412407
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
round bottom
wide neck
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 217412407
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., Boro 3.3
特徴および利点
The geometry permits very uniform heating. Fired-on, The wide neck enables easy filling and cleaning;
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)