Merck
DWK217212402
Duran® Round Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
別名:
217212402
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
narrow-mouth neck
round bottom
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 217212402
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications. Heating Size 2000, 3000, 5000 ml non-DIN EN ISO size., sizes 12000 ml and 20000 ml not DIN ISO but they are ASTM E1403 Boro 3.3
特徴および利点
The geometry permits very uniform heating. Fired-on,
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)