Merck
DWK213911772
DURAN® measuring cylinder ungraduated with hexagonal base
glass, cylinder capacity 50 nL, unstamped
別名:
213911772
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
glass
特徴
lid: no
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213911772
シリンダー容量
50 nL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibration is based on the poured in volume (“In”) at a + 20 °C reference temperature. A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors. Fired-on, highly durable white print. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. The volume content tolerances conform to accuracy Class B.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)