Merck
DWK213635802
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 250 mm × 140 mm × 250 mm
別名:
213635802
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213635802
bottle W × L × H
250 mm × 140 mm × 250 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
storage
特徴および利点
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)