包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213524601
漏斗直径
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
特徴および利点
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)