Merck
DWK213524104
Duran® Funnel Ribbed
別名:
213524104
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213524104
漏斗直径
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
特徴および利点
Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using round filter paper; Fired-on,
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)