物質
V-bottom polypropylene bottom
amber borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, with Marking Patch)
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 11-6200-S
D× H
12 mm × 32 mm
キャップサイズ
11 mm
容量
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chromatography
特徴および利点
- Double ring finish for added closure performance.
- Approved for LC & GC.
- Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
DWK11-6200-S-100EA |