Merck
DWK07-1100
Wheaton® Microliter μlplate Shallow Polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NB.15
物質
polypropylene plate
round bottom
round wells
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 07-1100
キャパシティ
350 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications
特徴および利点
  • Premium virgin polypropylene shallow & medium μLplates is your assurance you achieve accurate results, the first time.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)