Merck
D79004
Sigma-Aldrich
1,5-ジシアノペンタン
98%
別名:
ピメロニトリル, ヘプタンジニトリル, ペンタメチレンジシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NC(CH2)5CN
CAS番号:
分子量:
122.17
Beilstein:
1742138
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H10N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-5H2
InChI Key
LLEVMYXEJUDBTA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D79004-VAR:
D79004-25ML:4548173194868
D79004-5KG:
D79004-100ML:4548173194851
D79004-25G:
D79004-100G:
D79004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1