Merck
D31729
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberenol
別名:
NSC 84190
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O
CAS番号:
分子量:
208.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
122.5-124 °C (lit.)
SMILES記法
OC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,15-16H
InChI Key
SRIISEYIFDTFRZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • カルボン酸とケトンの合成のための水中でのtert-ブチルヒドロペルオキシドによる酸化
  • タキキニンニューロキニン1受容体アンタゴニストの合成
  • ポーソン-カンド反応機構の研究
  • アジリジン化触媒の活性部位のマッピング
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D31729-BULK:
D31729-1G:
D31729-VAR:
D31729-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)