アッセイ
99%
フォーム
crystals
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc2ccccc2n1C
InChI
1S/C10H11N/c1-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8)2/h3-7H,1-2H3
InChI Key
BJMUOUXGBFNLSN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 3位官能基化インドールの合成に用いるビルディングブロック
- カルバゾール類の合成に用いるビルディングブロック
- シアノインドール類の合成に用いるビルディングブロック
- トリフルオロメチルインドール類の合成に用いる反応剤
- 強力な抗脂質異常症薬の合成に用いる反応剤
- iso-Nazarov環化またはNazarov環化でのビルディングブロック
- GSK-3βインヒビターの合成に用いる反応剤
- カルボキシインドールの合成に用いるビルディングブロック
- 植物成長促進剤の合成に用いる反応剤
- トリプトファン誘導体の合成に用いる反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D165603-25G:
D165603-5G:
D165603-BULK:
D165603-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
D165603-25G | |
D165603-5G | 4061832843438 |