Merck
CLS9999281
Corning® phenolic cap with white rubber liner
28-410 thread
別名:
phenolic caps, screw caps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
メーカー/製品名
Corning 9999-281
フィッティング
28-410 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These reusable Corning caps are fabricated from specially formulated phenolic resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in white rubber liner.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)