Merck
CLS9999241
Corning® phenolic cap with white rubber liner
24-410 thread
別名:
phenolic caps, screw caps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Corning 9999-241
フィッティング
24-410 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)